Stampa…
3,5-Dichloroisonicotinic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1745-25G OR1745-5G OR1745-1G
APOSOR1745-25GEA 72.5 EUR
APOSOR1745-25G APOSOR1745-5G APOSOR1745-1G
3,5-Dichloroisonicotinic acid 98%
3,5-Dichloroisonicotinic acid
Formula: C₆H₃Cl₂NO₂
Punto di fusione: 230 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01861975
CAS Number: 13958-93-5