Stampa…
2-Amino-2-metilpropanolo 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1740T-1KG OR1740T-500G
APOSOR1740T-1KGEA 106 EUR
APOSOR1740T-1KG APOSOR1740T-500G
2-Amino-2-metilpropanolo 95%
2-Amino-2-metilpropanolo
Used for the preparation of buffer solutions, suitable for the determination of alkaline phosphatase.
Formula: (CH₃)₂C(NH₂)CH₂OH
Punto di ebollizione: 164…167 °C
Punto di fusione: 24…32 °C
Densità: 0,934 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 68 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008051
CAS Number: 124-68-5
EINECS: 204-709-8