Stampa…
4-Methoxyanthranilic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-4-methoxybenzoic acid
OR17403-25G OR17403-1G OR17403-5G
APOSOR17403-25GEA 65.5 EUR
APOSOR17403-25G APOSOR17403-1G APOSOR17403-5G
4-Methoxyanthranilic acid
4-Methoxyanthranilic acid
Formula: C₈H₉NO₃
Peso molecolare: 167,16 g/mol
Punto di fusione: 175…180 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00667729
CAS Number: 4294-95-5