Stampa…
7-Methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR17401-1G OR17401-5G OR17401-25G
APOSOR17401-1GEA 33.5 EUR
APOSOR17401-1G APOSOR17401-5G APOSOR17401-25G
7-Methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
7-Methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Punto di fusione: 99…102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07784339
CAS Number: 34985-41-6