Stampa…
3-(Methylsulphonyl)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR17400-1G OR17400-5G OR17400-10G
APOSOR17400-1GEA 35 EUR
APOSOR17400-1G APOSOR17400-5G APOSOR17400-10G
3-(Methylsulphonyl)aniline
3-(Methylsulphonyl)aniline
Formula: C₇H₉NO₂S
Peso molecolare: 171,2200 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03764428
CAS Number: 35216-39-8