Stampa…
1-Boc-piperazine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1731-100G OR1731-250G
APOSOR1731-100GEA 26.1 EUR
APOSOR1731-100G APOSOR1731-250G
1-Boc-piperazine 98%
1-Boc-piperazine
Formula: C₉H₁₈N₂O₂
Punto di ebollizione: 98…100 °C
Punto di fusione: 43…48 °C
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075265
CAS Number: 57260-71-6