Stampa…
5-Chloro-2-nitrophenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR17307-1G OR17307-25G OR17307-5G
APOSOR17307-1GEA 52.4 EUR
APOSOR17307-1G APOSOR17307-25G APOSOR17307-5G
5-Chloro-2-nitrophenol 98%
5-Chloro-2-nitrophenol
Formula: C₆H₄ClNO₃
Peso molecolare: 173,56 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09260849
CAS Number: 611-07-4