Stampa…
4-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 6-Amino-4-chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
OR17302-1G OR17302-5G
APOSOR17302-1GEA 91.6 EUR
APOSOR17302-1G APOSOR17302-5G
4-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-amine
4-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-amine
Formula: C₅H₄ClN₅
Peso molecolare: 169,5700 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08059805
CAS Number: 100644-65-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III