Stampa…
2-Chloroquinazoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR17301-1G OR17301-250MG
APOSOR17301-1GEA 51 EUR
APOSOR17301-1G APOSOR17301-250MG
2-Chloroquinazoline
2-Chloroquinazoline
Formula: C₈H₅ClN₂
Peso molecolare: 164,5900 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09959715
CAS Number: 6141-13-5