Stampa…
5-Bromothiophene-3-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR17257-10G OR17257-5G OR17257-1G
APOSOR17257-10GEA 81.5 EUR
APOSOR17257-10G APOSOR17257-5G APOSOR17257-1G
5-Bromothiophene-3-carboxylic acid 97%
5-Bromothiophene-3-carboxylic acid
Formula: C₅H₃BrO₂S
Peso molecolare: 207,0500 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08695074
CAS Number: 100523-84-0