Stampa…
Cyclopropanecarbonyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR17255-100G OR17255-25G OR17255-250G
APOSOR17255-100GEA 66.7 EUR
APOSOR17255-100G APOSOR17255-25G APOSOR17255-250G
Cyclopropanecarbonyl chloride 98%
Cyclopropanecarbonyl chloride
Formula: C₄H₅ClO
Punto di ebollizione: 119…121 °C
Densità: 1,152 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 23 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001277
CAS Number: 4023-34-1
EINECS: 223-684-4
UN: 3286
ADR: 3+6.1+8,II