3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)propanol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C5H9Br3O Punto di ebollizione: 131 °C/2,5mmHg Punto di fusione: 66…69 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00021982 CAS Number: 1522-92-5 |