Stampa…
1-Boc-3-bromoindole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl 3-bromo-1H-indole-1-carboxylate, tert-Butyl-3-bromo-1H-indole-1-carboxylate, 3-Bromoindole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
OR1723-1G OR1723-5G OR1723-10G
APOSOR1723-1GEA 20.5 EUR
APOSOR1723-1G APOSOR1723-5G APOSOR1723-10G
1-Boc-3-bromoindole 95%
1-Boc-3-bromoindole
Formula: C₁₃H₁₄BrNO₂
Peso molecolare: 296,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05864772
CAS Number: 143259-56-7