Stampa…
1-Methyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1-methylpyrazol-5-yl)-1,3,2-dioxaborolane, 1-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 1-Methylpyrazole-5-boronic acid Pinacol ester
OR17209-1G OR17209-5G
APOSOR17209-1GEA 21.9 EUR
APOSOR17209-1G APOSOR17209-5G
1-Methyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester
1-Methyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₀H₁₇BN₂O₂
Peso molecolare: 208,07 g/mol
Punto di fusione: 67…71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05861380
CAS Number: 847818-74-0