Stampa…
Acetone-dimetil acetale 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR17208-2.5L OR17208-500ML
APOSOR17208-2.5LEA 207 EUR
APOSOR17208-2.5L APOSOR17208-500ML
Acetone-dimetil acetale 98%
Acetone-dimetil acetale
Formula: C₅H₁₂O₂
Punto di ebollizione: 79…81 °C
Punto di fusione: –47 °C
Densità: 0,848 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: –11 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008479
CAS Number: 77-76-9
EINECS: 201-056-0
UN: 3271
ADR: 3,II