Stampa…
2-Chloropyrimidine-5-boronic acid pinacol ester 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-chloro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidine, 2-chloro-5-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidine
OR17206-1G OR17206-5G OR17206-25G
APOSOR17206-1GEA 94.5 EUR
APOSOR17206-1G APOSOR17206-5G APOSOR17206-25G
2-Chloropyrimidine-5-boronic acid pinacol ester 98%
2-Chloropyrimidine-5-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₀H₁₄BClN₂O₂
Peso molecolare: 240,494 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11856048
CAS Number: 1003845-08-6