Stampa…
2-Aminopyridine-4-boronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Aminopyridine-4-boronic acid, pinacol ester, 4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-amine, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-amine, 2-Amino-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
OR17204-1G OR17204-100MG OR17204-5G
APOSOR17204-1GEA 241 EUR
APOSOR17204-1G APOSOR17204-100MG APOSOR17204-5G
2-Aminopyridine-4-boronic acid pinacol ester
2-Aminopyridine-4-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₁H₁₇BN₂O₂
Punto di fusione: 161…162 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD09607735
CAS Number: 1195995-72-2