Stampa…
5-Phenyl-o-phenetidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Amino-4-ethoxybiphenyl
OR17199-1G OR17199-250MG
APOSOR17199-1GEA 190 EUR
APOSOR17199-1G APOSOR17199-250MG
5-Phenyl-o-phenetidine
5-Phenyl-o-phenetidine
Formula: C₁₄H₁₅NO
Peso molecolare: 213,28 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03425697
CAS Number: 856343-44-7
UN: 3335
ADR: 9,III