Stampa…
1-Boc-3-iodoindole-5-carbonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1717-1G OR1717-5G
APOSOR1717-1GEA 21.9 EUR
APOSOR1717-1G APOSOR1717-5G
1-Boc-3-iodoindole-5-carbonitrile 98%
1-Boc-3-iodoindole-5-carbonitrile
Formula: C₁₄H₁₃IN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05864767
CAS Number: 864685-26-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III