Stampa…
4,4-Dimethylpiperidine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR17132-1G OR17132-5G
APOSOR17132-1GEA 181 EUR
APOSOR17132-1G APOSOR17132-5G
4,4-Dimethylpiperidine
4,4-Dimethylpiperidine
Formula: C₇H₁₅N
Peso molecolare: 113,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04037433
CAS Number: 4045-30-1
UN: 2735
ADR: 8,II