Stampa…
Benzil dioxime
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR17131-100G OR17131-25G
APOSOR17131-100GEA 102 EUR
APOSOR17131-100G APOSOR17131-25G
Benzil dioxime
Benzil dioxime
Formula: C₁₄H₁₂N₂O₂
Punto di fusione: 237…240 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002113
CAS Number: 23873-81-6
EINECS: 245-921-0