Stampa…
4,5-Dimethoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4,5-Dimethoxybenzene-1,2-diamine dihydrochloride
OR17128-1G OR17128-250MG
APOSOR17128-1GEA 212 EUR
APOSOR17128-1G APOSOR17128-250MG
4,5-Dimethoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride
4,5-Dimethoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride
Formula: C₈H₁₂N₂O₂·2HCl
Punto di fusione: 266…268 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00190674
CAS Number: 131076-14-7