Stampa…
Methanesulphonic anhydride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR17123-100G OR17123-500G
APOSOR17123-100GEA 43 EUR
APOSOR17123-100G APOSOR17123-500G
Methanesulphonic anhydride 98%
Methanesulphonic anhydride
Formula: C₂H₆O₅S₂
Punto di ebollizione: 125 °C/4mmHg
Punto di fusione: 64…67 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007556
CAS Number: 7143-01-3
EINECS: 230-442-1
UN: 3261
ADR: 8,III