Stampa…
2-Bromo-5-iodonitrobenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-4-Iodo-2-nitrobenzene
OR17118-1G OR17118-250MG OR17118-5G
APOSOR17118-1GEA 37.9 EUR
APOSOR17118-1G APOSOR17118-250MG APOSOR17118-5G
2-Bromo-5-iodonitrobenzene 97%
2-Bromo-5-iodonitrobenzene
Formula: C₆H₃BrINO₂
Peso molecolare: 327,9000 g/mol
Punto di fusione: 93…95 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12547765
CAS Number: 713512-18-6