Stampa…
2-Chloro-4-ethylpyrimidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR17114-1G OR17114-5G
APOSOR17114-1GEA 219 EUR
APOSOR17114-1G APOSOR17114-5G
2-Chloro-4-ethylpyrimidine 98%
2-Chloro-4-ethylpyrimidine
Formula: C₆H₇ClN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10699651
CAS Number: 188707-99-5