Stampa…
4-Bromo-3,5-dimethylbenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR17111-10G OR17111-25G OR17111-5G
APOSOR17111-10GEA 115 EUR
APOSOR17111-10G APOSOR17111-25G APOSOR17111-5G
4-Bromo-3,5-dimethylbenzonitrile 98%
4-Bromo-3,5-dimethylbenzonitrile
Formula: C₉H₈BrN
Peso molecolare: 210,0700 g/mol
Punto di fusione: 144…145 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07369910
CAS Number: 75344-77-3