Stampa…
4-Amino-3-hydroxybenzenesulphonic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR17109-1G OR17109-500MG
APOSOR17109-1GEA 655 EUR
APOSOR17109-1G APOSOR17109-500MG
4-Amino-3-hydroxybenzenesulphonic acid 95+%
4-Amino-3-hydroxybenzenesulphonic acid
Formula: C₆H₇NO₄S
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD14560533
CAS Number: 2592-14-5