Stampa…
Isoquinoline-7-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 7-Aminoisoquinoline, Isoquinolin-7-amine
OR17108-1G OR17108-250MG
APOSOR17108-1GEA 161 EUR
APOSOR17108-1G APOSOR17108-250MG
Isoquinoline-7-amine
Isoquinoline-7-amine
Formula: C₉H₈N₂
Peso molecolare: 144,1700 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08669932
CAS Number: 23707-37-1