Stampa…
4-Bromopyridine-2-carbonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-2-cyanopyridine
OR17101-100G OR17101-5G OR17101-25G
APOSOR17101-100GEA 931 EUR
APOSOR17101-100G APOSOR17101-5G APOSOR17101-25G
4-Bromopyridine-2-carbonitrile 98%
4-Bromopyridine-2-carbonitrile
Formula: C₆H₃BrN₂
Punto di fusione: 87…91 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04065805
CAS Number: 62150-45-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III