Stampa…
p-Toluonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Methylbenzonitrile, p-Methylbenzonitrile
OR1709-1KG OR1709-250G OR1709-50G
APOSOR1709-1KGEA 379 EUR
APOSOR1709-1KG APOSOR1709-250G APOSOR1709-50G
p-Toluonitrile 97%
p-Toluonitrile
Formula: C₈H₇N
Peso molecolare: 117,15 g/mol
Punto di ebollizione: 217 °C
Punto di fusione: 26…28 °C
Densità: 0,981 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001827
CAS Number: 104-85-8