Stampa…
4-Amino-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine, 6-Amino-7-deazapurine
OR17059-25G OR17059-5G
APOSOR17059-25GEA 200 EUR
APOSOR17059-25G APOSOR17059-5G
4-Amino-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 98%
4-Amino-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formula: C₆H₆N₄
Peso molecolare: 134,142 g/mol
Punto di fusione: 257…262 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01686848
CAS Number: 1500-85-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III