Stampa…
2-Amino-3,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 7-Deazaguanine
OR17058-1G OR17058-250MG OR17058-5G
APOSOR17058-1GEA 161 EUR
APOSOR17058-1G APOSOR17058-250MG APOSOR17058-5G
2-Amino-3,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one
2-Amino-3,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one
Formula: C₆H₆N₄O
Peso molecolare: 150.14 g/mol
Punto di fusione: 323…324 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09033259
CAS Number: 7355-55-7