Stampa…
1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4(7H)-one 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 7-Deazahypoxanthine
OR17055-25G OR17055-1G OR17055-5G
APOSOR17055-25GEA 27.7 EUR
APOSOR17055-25G APOSOR17055-1G APOSOR17055-5G
1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4(7H)-one 95+%
1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4(7H)-one
Formula: C₆H₅N₃O
Peso molecolare: 135,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08234923
CAS Number: 3680-71-5