Stampa…
4-Amino-5-iodopyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-iodo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
OR17054-1G OR17054-5G
APOSOR17054-1GEA 78.6 EUR
APOSOR17054-1G APOSOR17054-5G
4-Amino-5-iodopyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95%
4-Amino-5-iodopyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formula: C₆H₅IN₄
Peso molecolare: 260,04 g/mol
Punto di fusione: 300 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD13619882
CAS Number: 163622-50-2