Stampa…
5-Bromo-4-chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 7-Bromo-6-chloro-7-deazapurine
OR17052-1G OR17052-5G
APOSOR17052-1GEA 14.7 EUR
APOSOR17052-1G APOSOR17052-5G
5-Bromo-4-chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
5-Bromo-4-chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formula: C₆H₃BrClN₃
Peso molecolare: 232,47 g/mol
Punto di fusione: 221…225 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09702029
CAS Number: 22276-95-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III