Stampa…
tert-Butyl-6-amino-1H-indazole-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl 6-amino-1H-indazole-1-carboxylate, 6-Amino-1H-indazole, N1-BOC protected
OR17051-1G OR17051-250MG
APOSOR17051-1GEA 21.9 EUR
APOSOR17051-1G APOSOR17051-250MG
tert-Butyl-6-amino-1H-indazole-1-carboxylate
tert-Butyl-6-amino-1H-indazole-1-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₅N₃O₂
Peso molecolare: 233,27 g/mol
Punto di fusione: 171…172 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04114657
CAS Number: 219503-81-8