4-Amino-1H-indazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Amino-1H-indazole, N1-BOC protected, tert-Butyl 4-amino-1H-indazole-1-carboxylate
OR17050-1G
OR17050-250MG
APOSOR17050-1GEA
91.6
EUR
APOSOR17050-1G
APOSOR17050-250MG
4-Amino-1H-indazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
4-Amino-1H-indazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formula:
C₁₂H₁₅N₃O₂ Peso molecolare: 233,27 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11052618 CAS Number: 801315-74-2 |