Stampa…
Dichlorobis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium(II) 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR17048-10G OR17048-1G OR17048-5G
APOSOR17048-10GEA 542 EUR
APOSOR17048-10G APOSOR17048-1G APOSOR17048-5G
Dichlorobis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium(II) 97%
Dichlorobis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium(II)
Formula: C₃₂H₅₆Cl₂N₂P₂Pd
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09265123
CAS Number: 887919-35-9