Stampa…
Methyl-2-bromo-6-methylbenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-bromo-6-methylbenzoate
OR17046-1G OR17046-5G
APOSOR17046-1GEA 53.9 EUR
APOSOR17046-1G APOSOR17046-5G
Methyl-2-bromo-6-methylbenzoate
Methyl-2-bromo-6-methylbenzoate
Formula: C₉H₉BrO₂
Peso molecolare: 229,0700 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09260938
CAS Number: 99548-56-8