Stampa…
2,4-Dibromomesitylene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR17043-25G OR17043-5G
APOSOR17043-25GEA 31.9 EUR
APOSOR17043-25G APOSOR17043-5G
2,4-Dibromomesitylene
2,4-Dibromomesitylene
Formula: C₉H₁₀Br₂
Punto di ebollizione: 278…279 °C
Punto di fusione: 61…63 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013525
CAS Number: 6942-99-0
EINECS: 230-100-1