Stampa…
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)-2-methyl-1H-indole-1-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1704-1G OR1704-5G
APOSOR1704-1GEA 27.7 EUR
APOSOR1704-1G APOSOR1704-5G
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)-2-methyl-1H-indole-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)-2-methyl-1H-indole-1-carboxylate
Formula: C₁₅H₁₉NO₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD05864723
CAS Number: 914349-13-6