Stampa…
Methyl-2-oxo-2H-pyran-3-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-oxo-2H-pyran-3-carboxylate
OR17032-1G OR17032-5G OR17032-25G
APOSOR17032-1GEA 20.5 EUR
APOSOR17032-1G APOSOR17032-5G APOSOR17032-25G
Methyl-2-oxo-2H-pyran-3-carboxylate 98%
Methyl-2-oxo-2H-pyran-3-carboxylate
Formula: C₇H₆O₄
Peso molecolare: 154,12 g/mol
Punto di ebollizione: 146…148 °C/0,75mmHg
Punto di fusione: 75…77 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075443
CAS Number: 25991-27-9