Stampa…
4-Amino-5-bromo-2-chloropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR17025-1G OR17025-500MG OR17025-2.5G OR17025-10G OR17025-25G
APOSOR17025-1GEA 0 EUR
APOSOR17025-1G APOSOR17025-500MG APOSOR17025-2.5G APOSOR17025-10G APOSOR17025-25G
4-Amino-5-bromo-2-chloropyridine
4-Amino-5-bromo-2-chloropyridine
Formula: C₅H₄BrClN₂
Punto di fusione: 127…129 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09037459
CAS Number: 857730-21-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III