Stampa…
4-Bromo-1-indanone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
OR17021-100G OR17021-25G OR17021-5G
APOSOR17021-100GEA 199 EUR
APOSOR17021-100G APOSOR17021-25G APOSOR17021-5G
4-Bromo-1-indanone
4-Bromo-1-indanone
Formula: C₉H₇BrO
Peso molecolare: 211,06 g/mol
Punto di ebollizione: 125 °C/1,5mmHg
Punto di fusione: 95…99 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01719772
CAS Number: 15115-60-3