Stampa…
4-Hydroxy-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1702-1G OR1702-5G
APOSOR1702-1GEA 144 EUR
APOSOR1702-1G APOSOR1702-5G
4-Hydroxy-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
4-Hydroxy-1H-indole-3-carbaldehyde
Formula: C₉H₇NO₂
Peso molecolare: 161,1574 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD05864721
CAS Number: 81779-27-3