Stampa…
3-Bromo-p-cresol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-4-methylphenol, 1-Bromo-3-hydroxy-6-methylbenzene
OR17017-1G OR17017-25G OR17017-5G
APOSOR17017-1GEA 14.7 EUR
APOSOR17017-1G APOSOR17017-25G APOSOR17017-5G
3-Bromo-p-cresol 98%
3-Bromo-p-cresol
Formula: C₇H₇BrO
Peso molecolare: 187,04 g/mol
Punto di fusione: 54…57 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08273793
CAS Number: 60710-39-6