trans-N1,N2-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₁₈N₂ Punto di ebollizione: 78…80 °C/18mmHg Densità: 0,902 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 74 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03001702 CAS Number: 67579-81-1 UN: 2735 ADR: 8,II |