Stampa…
1-Methoxy-1,4-cyclohexadiene, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR17014-5G OR17014-1G
APOSOR17014-5GEA 454 EUR
APOSOR17014-5G APOSOR17014-1G
1-Methoxy-1,4-cyclohexadiene, grado tecnico
1-Methoxy-1,4-cyclohexadiene
Formula: C₇H₁₀O
Punto di ebollizione: 148…150 °C
Densità: 0,94 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 36 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001536
CAS Number: 2886-59-1
EINECS: 220-747-8
UN: 1993
ADR: 3,III