Stampa…
Trimethylsilane 99.99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR17012-25G OR17012-5G
APOSOR17012-25GEA 698 EUR
APOSOR17012-25G APOSOR17012-5G
Trimethylsilane 99.99%
Trimethylsilane
Formula: C₃H₁₀Si
Punto di ebollizione: 6,7 °C
Punto di fusione: –135,9 °C
Densità: 0,634 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039791
CAS Number: 993-07-7
UN: 3161
ADR: 2.1,