Stampa…
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR17010-1G OR17010-5G
APOSOR17010-1GEA 62.5 EUR
APOSOR17010-1G APOSOR17010-5G
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzonitrile 97%
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzonitrile
Formula: C₇H₃Cl₂NO
Punto di fusione: 143…146 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002177
CAS Number: 1891-95-8